Merck
402192
Sigma-Aldrich
3-Formyl-6-nitrochromone
99%
Synonim(y):
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
100,50 zł
100,50 zł
Cena katalogowa201,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
100,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
100,50 zł
Cena katalogowa201,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
157-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ketone
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
Klucz InChI
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Opis ogólny
3-Formylo-6-nitrochromon (6-Nitro-4-okso-4H-1-benzopirano-3-karboksaldehyd) jest pochodną benzopiranu. Jest to bicykliczna cząsteczka heterocykliczna składająca się z pierścienia benzenowego połączonego z heterocyklicznym pierścieniem piranu. Stwierdzono, że 3-formylo-6-nitrochromon wykazuje aktywność hamującą ureazę.[1]
Zastosowanie
3-Formylo-6-nitrochromon jest odpowiednim odczynnikiem stosowanym w badaniu mającym na celu zbadanie odwracania oporności wielolekowej przez niektóre 3-formylochromony w ludzkich komórkach raka okrężnicy i mysich komórkach chłoniaka transfekowanych ludzkim genem MDR1.[2] Jest to odpowiedni odczynnik stosowany w syntezie biblioteki opartej na urydynie.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Masami Kawase et al.
In vivo (Athens, Greece), 21(5), 829-834 (2007-11-21)
Several 3-formylchromone derivatives were examined for their tumor cell-cytotoxic, anti-Helicobacter pylori, urease inhibitory and anti-HIV activity. Comparing their relative cytotoxicity against four human tumor cell lines and three normal human cells, tumor cell-specific cytotoxicity was detected in some 3-formylchromone derivatives.
Howard C Hang et al.
Chemistry & biology, 11(3), 337-345 (2004-05-05)
The polypeptide N-acetyl-alpha-galactosaminyltransferases (ppGalNAcTs, also abbreviated ppGaNTases) initiate mucin-type O-linked glycosylation and therefore play pivotal roles in cell-cell communication and protection of tissues. In order to develop new tools for studying mucin-type O-linked glycosylation, we screened a 1338 member uridine-based
Zoltán Baráth et al.
In vivo (Athens, Greece), 20(5), 645-649 (2006-11-10)
Several new 3-formylchromone derivatives proved to be modifiers of multidrug resistance in mouse lymphoma cells and in human Colo320 colon cancer cells. There is apparently a structure-activity relationship between the antiproliferative multidrug resistance-reversing effect and the chemical structure of the