Przejdź do
227153
3-Chloro-2,4-pentanedione
97%
Synonim(y):
3-Chloroacetylacetone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCHClCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-902-4
Beilstein/REAXYS Number:
605870
MDL number:
Assay:
97%
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
InChI key
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
General description
The tautomeric properties of 3-chloro-2,4-pentanedione were studied using gas electron diffraction (GED) and quantum chemical calculations.
Application
3-Chloro-2,4-pentanedione was used in the synthesis of tetrathiafulvenyl-acetylacetonate (TTFSacacH), precursor of novel redox-active ligands.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
189316282855422169
description
97%
description
99%
description
technical grade, 85%
description
98%
assay
97%
assay
99%
assay
85%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
bp
87 °C/35 mmHg (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
bp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)