Merck
732931
6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde
Synonim(y):
3-Formyl-6-methoxychromone, 6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
162-166 °C
functional group
aldehyde, ketone
SMILES string
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
InChI key
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)