Merck
543624
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Fluoro-3-formylchromone
Wybierz wielkość
1 G
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
214,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
155-160 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
Klucz InChI
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Zastosowanie
6-Fluorochromono-3-karboksyaldehyd może być stosowany w syntezie następujących chromono-tetrazoli zawierających fluor:[1]
  • 3-((1-cykloheksylo-1H-tetrazol-5-ylo)(fenyloamino)metylo)-6-fluoro-4H-chromen-4-on
  • 3-((1-cykloheksylo-1H-tetrazol-5-ylo)((3,4,5-trimetoksyfenylo)amino)metylo)-6-fluoro-4H-chromen-4-on
  • 3-((1-(tert-butylo)-1H-tetrazol-5-ylo)(fenyloamino)metylo)-6-fluoro-4H-chromen-4-on
  • 3-((1-(tert-butylo)-1H-tetrazol-5-ylo)((4-chlorofenylo)amino)metylo)-6-fluoro-4H-chromen-4-on
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pedro A Cano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12436-12449 (2015-07-18)
In vitro studies to fourteen previously synthesized chromone-tetrazoles and four novel fluorine-containing analogs were conducted against pathogenic protozoan (Entamoeba histolytica), pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus), and human fungal pathogens (Sporothrix schenckii, Candida albicans, and Candida tropicalis), which have