Przejdź do
202142
Cesium bromide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cesium monobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-130-0
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystalline
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium bromide can be used:
  • As a precursor to synthesize cesium lead bromide nanoparticles by the ultrasonic bath method.
  • To fabricate inorganic perovskite material such as (CsPbBr3), for solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915181203017429392
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
description
99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
form
crystalline
form
solid
form
powder and chunks
form
beads
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium bromide
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)