Przejdź do
339296
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-006-6
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: manganese, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Application
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
771619339288449954
description
99.9% trace metals basis
description
≥99.95% trace metals basis
description
98%
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)