594849
Titanium(IV) carbide
powder, <4 μm, ≥99% (Ti)
Synonim(y):
TiC-HP, Titanium monocarbide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (Ti)
Postać
powder
wielkość cząstki
<4 μm
tw
4820 °C (lit.)
mp
3140 °C (lit.)
gęstość
4.930 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[Ti+]
InChI
1S/C.Ti/q-1;+1
Klucz InChI
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1