Kluczowe dokumenty
311464
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tetrafluorek cyrkonu, Tetraluorozirconium
Wybierz wielkość
539,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
539,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
gęstość
4.43 g/mL (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?