Przejdź do
339288
Manganese(II) fluoride
98%
Synonim(y):
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-960-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: manganese
mp
856 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
771619339296449954
description
98%
description
≥99.95% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
856 °C (lit.)
mp
856 °C (lit.)
mp
-
mp
-
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst, core: manganese
reaction suitability
core: neodymium, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) fluoride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)