Przejdź do
8.05958
Manganese(IV) oxide
(precipitated active) for synthesis
Synonim(y):
Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-202-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
insoluble <0.001 g/L
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
solubility
insoluble <0.001 g/L
density
5.21 g/cm3 at 21 °C
bulk density
600‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Manganese(IV) oxide (MnO2) can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Allylic alcohols to α, β-ethylenic aldehydes, or ketones.
  • Propargylic alcohols to alkynic aldehydes or ketones.
  • Benzylic and heterocyclic alcohols to conjugated aromatic aldehydes or ketones.
  • Amines to aldehydes, imines, amides, and diazo compounds. Methyl arenes to form primary amides in the presence of urea and oxygen.
  • MnO2 can also be used to synthesize disubstituted oxazolines from aldoximes via in situ nitrile oxide formation. Non-activated cyclic and acyclic alcohols oxidized to ketone analogs using stoichiometric MnO2 and a ruthenium catalyst.
Analysis Note
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 90.0 %
Loss on drying: ≤ 3.5 %
Oxidation Activity: passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3107001.05957243442
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, granular
solubility
insoluble <0.001 g/L
solubility
-
solubility
insoluble <0.001 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
density
5.21 g/cm3 at 21 °C
density
-
density
5.21 g/cm3 at 21 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(IV) oxide
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
Health hazardExclamation mark
wgk
WGK 2
Questions
  1. What is precipated active for synthesis means for MnO2 if i have to used it for solid state synthesis
    1 answer
    1. In the case of product 805958, "active" means that it was manufactured using a chemical process which ensures that it is active in the elimination of hydrogen.