221643
Cobalt(II,III) oxide
powder, <10 μm
Synonim(y):
Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
wielkość cząstki
<10 μm
mp
895 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Klucz InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of diphenylalanine/cobalt oxide hybrid nanowires and their application to energy storage.: This study demonstrates the synthesis of hybrid nanowires using diphenylalanine and cobalt oxide, highlighting their potential for enhancing energy storage capacities (Ryu et al., 2010).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.