Merck
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Synonim(y):
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
Wybierz wielkość
5 G
515,00 zł
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
515,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ge(OCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: germanium
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤5% methyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Klucz InChI
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.[1][2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)