Merck
512990
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
1,3,5,7-Cyclotetra(methylsiloxane), 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane, TMCTS
Wybierz wielkość
25 ML
1610,00 zł
100 ML
2680,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1610,00 zł
100 ML
2680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HSiCH3O)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.51
Beilstein:
1775282
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.5%
≥99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
Klucz InChI
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 14 Silicon
Cechy i korzyści
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.