Przejdź do
339180
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Tetraethoxygermanium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ge(OC2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.88
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-007-8
Beilstein/REAXYS Number:
3661173
MDL number:
eCl@ss:
32160703
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
≥99.95% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: germanium, reagent type: inorganic catalyst
impurities
≤0.01% Si
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Germanium(IV) ethoxide is a high-purity, colorless to pale yellow liquid organometallic compound with a trace metal purity of ≥99.95%. It is widely used as a catalyst and a precursor for solution-based and vapor-phase deposition processes, such as sol-gel synthesis, chemical vapor deposition (CVD), and atomic layer deposition (ALD). Its excellent volatility, reactivity, and metal-organic composition make it suitable for producing high-quality germanium-containing films, coatings, and nanostructures in electronics, optics, and semiconductor industries.
Application
Germanium(IV) ethoxide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of germanium oxide nanostructures via photonic curing.
  • A key dopant precursor in the synthesis of Ge-doped hematite photoanodes for enhancing charge separation efficiency in photoelectrochemical water splitting.
  • A germanium source to synthesize the bismuth germanate via the sol-gel process, to develop uniform thin films suitable for advanced applications.
Other Notes
Contains toluene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
396362383252208450
description
≥99.95% trace metals basis
description
-
description
99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.844 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
impurities
≤0.01% Si
impurities
≤5% methyl alcohol
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14165-55-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)