Przejdź do
220418
Aluminum isopropoxide
≥98%
Synonim(y):
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al[OCH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.24
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-090-8
Beilstein/REAXYS Number:
3910275
MDL number:
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Aluminum isopropoxide is a versatile andinexpensive Lewis acid catalyst and dehydrating agent widely used in the fieldof organic transformations, sol-gel processing, and rechargeable batteries.
Application
Aluminum isopropoxide can be used:
  • As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
  • As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
  • As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229407
description
≥98%
description
≥99.99% trace metals basis
form
solid
form
solid, powder and chunks
assay
≥98%
assay
≥99.99% trace metals basis
mp
128-133 °C (lit.)
mp
128-133 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum isopropoxide
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?