Merck
573515
Sigma-Aldrich
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1)
Synonim(y):
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8Cl2GeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.65
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
stężenie
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
ciąg SMILES
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
Klucz InChI
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) is an organometallic compound used as a reductant in organic synthesis, and to prepare other germanium-based nanoparticles and complexes.
Zastosowanie
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) can be used as a precursor:
  • To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
  • To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
It can also be used as a reductant in various organic transformations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reduction Properties Of Germanium Dichloride With Respect To The Redox-Active Monoiminoacenaphtenone Dpp-Mian}
AN Lukoyanov, et al.
Journal of Structural Chemistry, 64, 288-301 (2023)
From rational design of organometallic precursors to optimized synthesis of core/shell Ge/GeO 2 nanoparticles
D Matioszek, et al.
Dalton Transactions, 44, 7242-7250 (2015)
Synthesis of N-heterocyclic stannylene (Sn (II)) and germylene (Ge (II)) and a Sn (II) amidinate and their application as precursors for atomic layer deposition
Sang Bok Kim, et al.
Chemistry of Materials, 26, 3065-3073 (2014)