For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
39565
1,3-Dimethylbarbituric acid
≥99.0% (T)
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
121-123 °C (lit.)
123-126 °C
rozpuszczalność
hot water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives having five stereocenters, via one-pot Michael-Knoevenagel condensation-inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction.[3]
- Synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives.[4]
- Microwave promoted indirect functionalization of alcohols, via spirocyclisation employing a sequential one-pot Ir(III)/Pd(0) catalyzed process.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.