Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp
250-252 °C (decomposition)
solubility
11.45 g/L
bulk density
720 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza pirazolopiranopirymidyn: W badaniu zastosowano nanokompozyt Co-MOF@Ag(2)O jako katalizator nanoorganiczny do wydajnej syntezy pirazolopiranopirymidyn w jednym cyklu, podkreślając jego potencjalne zastosowanie w syntezie organicznej z udziałem pochodnych kwasu barbiturowego (Hootifard et al., 2023).
- Optyczna i elektrochemiczna charakterystyka barwników organicznych: Badania nad optycznymi, elektrochemicznymi, termicznymi i teoretycznymi właściwościami barwników organicznych pochodnych karbazolu odnotowały implikacje dla metod syntezy i zastosowań kwasu barbiturowego w chemii barwników, wskazując na postęp w materiałoznawstwie (Naik i in., 2024).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for analysis EMSURE® | description ReagentPlus®, 99% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| solubility 11.45 g/L | solubility 11.45 g/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas barbiturowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?