Przejdź do
185698
Barbituric acid
99%, powder, ReagentPlus®
Synonim(y):
2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-658-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120502
Assay:
99%
Form:
powder
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Barbituric acid, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
mp
248-252 °C ((lit.)), 248-252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O=C1CC(=O)NC(=O)N1], O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
[1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)], 1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
[HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N], HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
General description
Barbituric acid is a useful acid for organic and drug syntheses. Its dihydrate form can be synthesized from barbituric acid via crystallization from aqueous solution. Crystal structure of barbituric acid (in tautomeric form) has been investigated by a three dimensional fourier transform method. Its enol crystal form has been reported to be thermodynamically stable.[1]
Application
Barbituric acid (BA) may be used in the preparation of the corresponding hemiaminals, via chemoselective reduction in the presence of SmI2/H2O reagent.[2] It may be used in the preparation of BA- modified conjugated carbon nitride nanosheets.
It may be used to synthesize:
  • 5-ylidenebarbituric acid derivatives via Knoevenagel condensation with aromatic and α,β-conjugated aromatic aldehydes
  • 5-diaminomethylenebarbiturates by reacting with substituted carbodiimides
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
117098.00133PHR2865
assay
99%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
248-252 °C ((lit.)), 248-252 °C (dec.) (lit.)
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
mp
250-252 °C (decomposition)
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barbituric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?