Merck
765120
Sigma-Aldrich
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Synonim(y):
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
Wybierz wielkość
1 G
777,00 zł
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
777,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Formularz
powder
zawiera
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp
100-105 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
Klucz InChI
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Pyrenemethyl methacrylate is a fluorescent methacrylate monomer which is used for synthesising poly methyl methacrylate (PMMA) based optical and fluorescent temperature sensors. These polymeric sensors exhibit reverse solubility transition wherein the polymer is insoluble at low temperatures and is soluble at higher temperatures. These sensors are used as biosensors, in drug delivery, logical gates and optical sensing applications.[1]
Zastosowanie
  • fluorescent monomer
Cechy i korzyści
Water-soluble, thermo-responsive and responds to minor local environment changes.[1]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PMMA based soluble polymeric temperature sensors based on UCST transition and solvatochromic dyes
Pietsch, C., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Polym. Chem., 1(7), 1005-1008 (2010)
A fluorescent thermometer based on a pyrene-labeled thermoresponsive polymer
Pietsch, C., Vollrath, A., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Sensors, 10(9), 7979-7990 (2010)