Kluczowe dokumenty
391735
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
98%
Synonim(y):
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.12
Beilstein:
614848
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Próba
98%
mp
143-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Zastosowanie
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis, 557-557 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)