Przejdź do
435759
(S)-(+)-Carvone
96%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
(+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-827-2
Beilstein/REAXYS Number:
2042970
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]23/D +55.0±7°, neat
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
General description
(S)-(+)-Carvone, a monoterpene found mainly in caraway and dill seed oils, is used in cosmetic, food and pharmaceutical preparations.
Application
(S)-(+)-Carvone can be used as a starting material to synthesize:
  • (-)-Samaderine Y, a pentacyclic quassinoid.
  • (-)-Ambrox, a terpenoid responsible for the odor of ambergris.
  • 3β-Acetoxydrimenin (a sesquiterpene) via conjugated addition of potassium cyanide followed by base catalyzed Robinson annulation reaction.
  • Thapsigargin family members such as trilobolide, nortrilobolide, and thapsivillosin F.
Packaging
(S)-(+)-Carvone, a monoterpene found mainly in caraway and dill seed oils, is used in cosmetic, food and pharmaceutical preparations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2207079245W224928
description
96%
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥96%, FG
assay
96%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
-
assay
≥96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400, 300
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-Carvone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.1 °F - closed cup
flash_point_c
95.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Perfect for our OChem lab unit
    The product arrived in a timely manner with no damage. It had a distinct and pungent smell that we needed for our demonstration. It worked out very well!
    Helpful?