Merck
391719
Sigma-Aldrich
Croconic acid disodium salt
97%
Synonim(y):
4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)