Merck
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Synonim(y):
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
Wybierz wielkość
5 G
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
Klucz InChI
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Effector of xanthine oxidase
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)