Merck
391042
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)triethoxysilane
96%
Synonim(y):
(Chlorometylo)trietoksysilan
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.75
Beilstein:
1811785
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H17ClO3Si/c1-4-9-12(7-8,10-5-2)11-6-3/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ZDOBWJOCPDIBRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Chlorometylo)trietoksysilan to odczynnik na bazie organotrialkoksysilanu z chlorometylem jako grupą funkcyjną. Może być stosowany jako materiał wyjściowy do syntezy polimerów na bazie silanu.[1][2][3][4]
Zastosowanie
Corresponding Grignard self-condenses to form polyfunctional carbosilanes.[5]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 34, 2111-2111 (1993)
Influence of the alkyl chain length of HSO3-R-MCM-41 on the esterification of glycerol with fatty acids
DIAZ I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 80(1-3), 33-42 (2005)
Effect of spacer groups on the performance of MCM-41-supported platinum cluster-derived hydrogenation catalysts
Maity N, et al.
J. Catal., 242(2), 332-339 (2006)
Siloxane functionalized cyclopentadienyl-molybdenum complexes: Synthesis, characterization and catalytic application
Zhao J, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 358(14), 4201-4207 (2005)
Priyanka Reddy et al.
Scientific reports, 9(1), 9364-9364 (2019-06-30)
The neuroactive mycotoxin lolitrem B causes a neurological syndrome in grazing livestock resulting in hyperexcitability, muscle tremors, ataxia and, in severe cases, clonic seizures and death. To define the effects of the major toxin lolitrem B in the brain, a