Przejdź do
8.42025
Trichloro(chlorometylo)silan
for synthesis
Synonim(y):
Trichloro(chloromethyl)silane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
216-316-9
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 69 °C
density
1.47 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Trichloro(chlorometylo)silan do syntezy. CAS 1558-25-4, masa molowa 183,93 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
226181291501JKA3037
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
1.47 g/cm3
density
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
bp
117-118 °C/1013 hPa
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
transition temp
flash point 69 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F
flash_point_c
69 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
842025000504027269057336
842025002504027269057343