Merck
435694
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution
42 wt. % in methanol
Synonim(y):
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Wybierz wielkość
100 ML
568,00 zł
500 ML
1960,00 zł
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
568,00 zł
500 ML
1960,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
42 wt. % in methanol
zanieczyszczenia
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3889
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Dimethyloctadecy[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution (DTSACl) is a silane coupling reagent.
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride (DTSACl) is an organosilane which can be used as a silica precursor. It forms an oil soluble solution that can act as an emulsion stabilizer.[1][2]
Zastosowanie
DTSACl functionalized silica nanoparticles incorporated in thermochromic dyes can be used in textile industries.[3] They are also used as quaternary ammonium groups for the modification of nanocelluose/graphene oxide based membranes to be used as stable solid state electrolytes for zinc air batteries.[4]
DTSACl may be used for modification of silica.{61} It was used to functionalize Fe3O4/silica core-shell nanoparticles. {62} DTSACl may be used as a precursor to form silica, 3 and MeMFI zeolite.{63} It acts as a mesopore-generating agent. {64}
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This product is not to be used as biocide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laminated Cross-Linked Nanocellulose/Graphene Oxide Electrolyte for Flexible Rechargeable Zinc-Air Batteries.
Zhang J, et al.
Advanced Energy Materials, 6(14), 1600476-1600476 (2016)
Formation of oil filled nanocapsules with silica shells modified by sequential adsorption of polyelectrolytes.
Szczepanowicz K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 441, 885-889 (2014)
Mingqiang Wang et al.
Science robotics, 5(45) (2020-10-07)
Batteries with conformal shape and multiple functionalities could provide new degrees of freedom in the design of robotic devices. For example, the ability to provide both load bearing and energy storage can increase the payload and extend the operational range
Biodiesel production by transesterification using tetraalkylammonium hydroxides immobilized onto SBA-15 as a solid catalyst.
Xie W and Fan M
Chemical Engineering Journal, 239, 60-67 (2014)
Silica nanoparticles functionalized with a thermochromic dye for textile applications.
Ribeiro LS, et al.
J. Mater. Sci., 48(14), 5085-5092 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?