Informacje o tej pozycji
vapor density
1.52 (vs air)
isotopic purity
99 atom % 13C, 99.93 atom % 16O
form
gas
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 99.93 atom % 16O | description 30 atom % 13C | description 50 atom % 13C | description 10 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 99.93 atom % 16O | isotopic purity 30 atom % 13C | isotopic purity 50 atom % 13C | isotopic purity 10 atom % 13C |
| form gas | form - | form - | form - |
| mp −78 °C (subl.) (lit.) | mp −78 °C (subl.) (lit.) | mp −78 °C (subl.) (lit.) | mp −78 °C (subl.) (lit.) |
| vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon-13C dioxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?