Merck
745146
Sigma-Aldrich
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl-13C chloride
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
13COgen
Wybierz wielkość
250 MG
1480,00 zł
1 G
4900,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1480,00 zł
1 G
4900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC14H11ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
≥97.0%
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CC1(c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3/i14+1
Klucz InChI
ZQYOOHGEBHBNTP-UJKGMGNHSA-N
Zastosowanie
COGen jest prostą alternatywą dla generowania tlenku węgla w reakcjach karbonylacji katalizowanych palladem. Odczynnik ten sprawdził się w szerokim zakresie zastosowań i jest kompatybilny z kilkoma blokami budulcowymi w tworzeniu ketonów, amidów, estrów itp.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Używaj z COware Platform.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Powiązanie
Często zadawane pytania są dostępne dla tego produktu.
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-catalyzed carbonylative α-arylation for accessing 1,3-diketones.
Thomas M Gøgsig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(3), 798-801 (2011-12-06)
[14C]-Carbon Monoxide
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55, 411-418 (2012)
Philippe Hermange et al.
Organic letters, 13(9), 2444-2447 (2011-04-08)
A carbonylative Heck reaction of aryl iodides and styrene derivatives employing a two-chamber system using a stable, crystalline, and nontransition metal based carbon monoxide source is reported. By applying near-stoichiometric amounts of the carbon monoxide precursor, an effective exploitation of
Mia N Burhardt et al.
The Journal of organic chemistry, 77(12), 5357-5363 (2012-05-23)
We have synthesized two isotopically labeled variants of the β-amyloid binding compound FSB possessing (13)C-labels on the two terminal aryl carboxylic acid moieties. One of these was also fully deuterated on the olefinic spacers. The (13)C-isotope labeling was achieved applying
Thomas M Gøgsig et al.
Organic letters, 14(10), 2536-2539 (2012-05-09)
The direct carbonylative palladium catalyzed synthesis of monoprotected 1,3-ketoaldehydes is reported starting from aryl iodides applying near stoichiometric amounts of carbon monoxide. Besides representing platforms for a variety of heterocyclic structures, these motives serve as viable precursors for the highly
Produkty
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Powiązane treści
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.