Przejdź do
490229
Methane-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
0.55 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
364592603376600164
description
99 atom % 13C
description
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
description
99.5 atom % 13C
description
10 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
<3 atom % 18O, 99.0 atom % 13C
isotopic purity
99.5 atom % 13C
isotopic purity
10 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
−161 °C (lit.)
bp
-
bp
−161 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane-13C
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6532-48-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)