Przejdź do
418072
Carbon-12C monoxide
99.95 atom % 12C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
12CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.00
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
EC Number:
211-128-3
MDL number:
Isotopic purity:
99.95 atom % 12C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
depleted
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
13C-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.95 atom % 12C
assay
99% (CP)
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[12C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+0
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-IGMARMGPSA-N
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 320 psig for 10 L and 850 psig for 25 L. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422606607142388505
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
M+3
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
99.95 atom % 12C
isotopic purity
99.9 atom % 12C
isotopic purity
99 atom % 13C, 95 atom % 18O
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
-191.5 °C (lit.)
bp
-
bp
-191.5 °C (lit.)
bp
-
mp
-205 °C (lit.)
mp
−78.5 °C (subl.) (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mp
−207 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
630-08-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)