Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4280,00 zł
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 95 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Packaging
Other Notes
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+3 | mass shift depleted | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 95 atom % 18O | isotopic purity 99.95 atom % 12C | isotopic purity 95 atom % 18O | isotopic purity ≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp -191.5 °C (lit.) | bp -191.5 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp -205 °C (lit.) | mp -205 °C (lit.) | mp - | mp −207 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon-13C monoxide-18O Gas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
35907-63-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?