Merck
385883
Sigma-Aldrich
4-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(2-methylene-4,4-dimethylpentyl)succinate potassium salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)