Przejdź do
334081
Iron(II) perchlorate hydrate
98%
Synonim(y):
Ferrous perchlorate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe(ClO4)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.75 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-704-4
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
Form:
crystalline
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline
reaction suitability
core: iron, reagent type: oxidant
SMILES string
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
309281326348401420
description
98%
description
crystalline
description
crystalline, low chloride
description
99%
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: iron
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
core: calcium, reagent type: oxidant
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. what is the normal number of X? if I want to removle the crystal water, how should I do? Thank you!
    1 answer
    1. The normal number of X is 6, but one would not be able to remove the water from it. This compound is in the form of a hexa-aquo-iron(II) cation [Fe(H2O)6]2+ with two perchlorate (ClO4-) anions.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?