Przejdź do
366587
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate
Synonim(y):
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
481,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(BF4)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.16 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
solid
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Cu(II), 19-22%
reaction suitability
core: copper
concentration
≤25.8% Cu (EDTA titration)
SMILES string
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate may be used as catalyst for chemoselective N-tert-butoxycarbonylation of amines with di-tert-butyl dicarbonate.The product is a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
923079307483229636
description
-
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.999% trace metals basis
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystalline powder, crystals or granules
form
crystals and lumps
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
concentration
≤25.8% Cu (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
composition
Cu(II), 19-22%
composition
-
composition
-
composition
-
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
reaction suitability
core: copper
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?