Przejdź do
734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%, crystals
Synonim(y):
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20CuF6N4O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
190-194 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Application
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate [Cu(OTf)2(py)4] is a general copper-based catalyst. It is commonly used to catalyze copper-mediated radiofluorination of arenes and heteroarene. It is also employed in C(sp3)-H functionalization/cyclisation of 2-amino-N,N-dialkylbenzamides to synthesize 2,3-disubstituted-4(3H)-quinazolinones.
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate can be used to catalyze:
  • Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.
  • 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.
  • Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
283673685038677892
description
95%
description
98%
description
-
description
97%
assay
95%
assay
98%
assay
-
assay
97%
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
190-194 °C
mp
≥300 °C
mp
-
mp
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)