Merck
385700
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-5-benzimidazolesulfonic acid sodium salt dihydrate
98%
Wybierz wielkość
25 G
573,00 zł
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
573,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)