Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
Quality Segment
biological source
fungus (Actinomycetales), fungus (Ascomycota), fungus (Basidiomycota)
assay
≥98.0%
form
powder
mol wt
229.30
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
protein quantification: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
General description
Research area: Apoptosis
Application
L-(+)-Ergothioneine has been used:
- as a component of the maturation medium for cumulus-oocyte complexes (COCs) to test protective function on lipid peroxide formation
- as an antioxidant compound to test type 2 diabetes patients
- as a positive control in solute carrier protein 22 A4 (SLC22A4) transport assay
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source fungus (Actinomycetales), fungus (Basidiomycota), fungus (Ascomycota) | biological source fungus (Myrothecium verrucaria) | biological source - | biological source - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| assay ≥98.0% | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form powder |
| mol wt 229.30 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Ergothioneine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?