Przejdź do
M1511
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
analytical standard, ≥98.0% (titration)
Synonim(y):
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-285-9
Beilstein/REAXYS Number:
3657828
MDL number:
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate is a thiol compound commonly used as an auxiliary drug, to reduce the side effects of anti-cancer drugs, such as oxazaphosphorine, cyclophosphamide, and ifosfamide. It acts by forming a non-toxic compound upon reacting with the toxic metabolites of the drugs like acrolein.
Application
The analytical standard can also be used as follows:
  • Quantification of sodium 2-mercaptoethanesulfonate (MESNA) from human samples by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) coupled with UV detection and in-capillary derivatization of MESNA
  • Development of a fluorescence-enhanced histidine stabilized gold nanoclusters (His-Au NCs) based probe for the detection of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in uromitexan samples
  • High-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric based bioanalysis of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in rat plasma samples
  • To quantify sodium 2-mercaptoethanesulfonate in two of its pharmaceutical preparations (injections) by surface-enhanced Raman scattering (SERS) using gold colloid as a probe
Other Notes
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
637058.10595PHR1570
Mesna Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1570
Mesna
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (RT)
assay
-
assay
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?