Przejdź do
177296
4,4′-Dipyridyl hydrate
98%
Synonim(y):
4,4′-Bipyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-036-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
304.8 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
InChI key
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Dipyridyl hydrate was used in the preparation of hydrogen-bonded coordination polymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245739289426482250
description
98%
description
99%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
70-74 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
bp
304.8 °C (lit.)
bp
-
bp
305 °C (lit.)
bp
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)