Merck
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
Wybierz wielkość
2 G
976,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
976,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.98% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
zanieczyszczenia
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)