Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 485,00 zł 412,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
232-182-4
MDL number:
412,25 zł
Cena katalogowa485,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.8 (vs air)
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.995% trace metals basis
reaction suitability
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99.995% trace metals basis | description Dye content 75 % |
| assay 99.995% trace metals basis | assay ≥75.0% (HPLC) |
| density 2.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 5 °C (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) |
| bp 153 °C (lit.) | bp - |
| vapor density 2.8 (vs air) | vapor density - |
| reaction suitability core: silicon | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon tetrabromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?