The particle size of product 483001, Germanium(IV) oxide, is less than 50 microns, with an average size of 30 microns.
Kluczowe dokumenty
483001
Germanium(IV) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium dioxide
Wybierz wielkość
914,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
914,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
mp
>400 °C (lit.)
gęstość
4.23 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Klucz InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
-
What is the particle size of this product?