Kluczowe dokumenty
241369
2-Phenylpropionaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Klucz InChI
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)