For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
481718
Iron(0) pentacarbonyl
>99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Iron(0) carbonyl, Pentacarbonyliron(0)
Wybierz wielkość
394,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
394,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
6.74 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
Próba
>99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
122 °F
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
Klucz InChI
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Do wytwarzania materiałów anodowych na bazie Fe do wysokowydajnych wodnych wtórnych akumulatorów Ni-Fe. Pomaga to osiągnąć dobre bezpieczeństwo, wysoką gęstość mocy, długi cykl życia i wysoką gęstość energii.
- Jako prekursor do syntezy wysoce stabilnych, koloidalnych magnetycznych nanocząstek żelaza o wąskim rozkładzie wielkości. Nanocząstki te są potencjalnymi kandydatami na środki kontrastowe MRI i magnetycznie separowalne katalizatory.
- Synteza trwałych nanokatalizatorów żelazowych o zerowej wartościowości do reakcji redukcji.
- Addition reactions
- Decomposition via photolysis
- Preparation of magnetic Fe onion-like fullerene micrometer-sized particles of narrow size distribution via thermal decomposition
- Preparation of a heptanuclear iron carbonyl cluster used in catalytic hydrosilane reduction of carboxamides
- Precursor for preparation of Fe nanoparticles for photocatalytic hydrogen evolution under highly basic conditions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.