Merck
225487
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl iron(II) dicarbonyl dimer
greener alternative
99%
Synonim(y):
Dicarbonylcyclopentadienyliron dimer, Dicyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, Tetracarbonylbis(cyclopentadienyl)diiron, Bis(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron, Di(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Fe2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
Klucz InChI
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Dinuclear metal carbonyl catalyst for a variety of carbon-carbon bond forming reactions; radical initiator; precursor to alkyland acyliron complexes useful in organic synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)