245003
Dirhenium decacarbonyl
98%
Synonim(y):
Rhenium carbonyl
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Klucz InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Re nanoparticles via pulsed-laser decomposition.
- Amide functionalized Re(I) based dinuclear metallacycles that can selectively inhibit certain cancer cells.
- Twisted ultrathin rhenium disulfide nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3