Kluczowe dokumenty
381020
tert-Butyldichlorophosphine
98%
Synonim(y):
tert-Butylphosphine dichloride, tert-Butylphosphonous dichloride
Wybierz wielkość
455,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
455,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
44-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Klucz InChI
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Dihydrobenzooxaphosphole core.[1]
- tert-Butyl functionalized 1,3-C6H4(CH2PR2)2 (PCP) pincer ligands.[2]
- Chloro-phosphinite reagent by reacting with sodium ethoxide.[3]
- 2-(tert-Butylhydrophosphoryl)-1-phenyl-1H-imidazole derivatives.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?