Przejdź do
362891
Diethylphosphoramidous dichloride
97%, liquid
Synonim(y):
(Diethylamido)dichlorophosphite, (Diethylamino)dichlorophosphine, (Diethylamino)phosphine dichloride, Dichloro(diethylamido)phosphine, Dichloro(diethylamino)phosphine, Dichlorophosphorous diethylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NPCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.01
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylphosphoramidous dichloride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
179 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2NP/c1-3-7(4-2)8(5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and the phosphitylation of alcohols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391638698245365947
description
97%
description
97%
description
95%
description
-
assay
97%
assay
97%
assay
95%
assay
-
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
179 °C (lit.)
bp
150 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)