Merck
737267
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)chlorophosphine
97%
Synonim(y):
Bis(1-adamantyl)phosphinous chloride, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphinous chloride, Diadamantylchlorophosphine
Wybierz wielkość
1 G
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30ClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
zanieczyszczenia
may contain ≤1% CCl4
mp
168-173 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
Klucz InChI
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
Organy docelowe
Liver,Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)